Learn More
2-Iodophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480144
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-iodophénol est utilisé dans la synthèse du 2-benzofuranyle d’aryle et du 2-indolyl carbinol d’aryle de pureté énantiomérique élevée et de 3,3-disubstitués-2,3-dihydrobenzofuranes. Le couplage avec le phénylacétylène en présence d’un complexe Pd et de CuI donne du 2-phénylbenzofurane avec un bon rendement.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-58-4
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Numéro MDL MFCD00013963
Clé InChI KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
CID PubChem 10784
ChEBI CHEBI:16706
Nom IUPAC 2-iodophénol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Iodophenol
Point de fusion 39°C to 41°C
Densité 1.947
Point d’ébullition 186°C to 187°C (160 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1855300
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5035
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté 98%