Learn More
2-indanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 604.00€
Identifiants chimiques
CAS | 615-13-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.162 |
Numéro MDL | MFCD00003792 |
Clé InChI | UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone |
CID PubChem | 11983 |
ChEBI | CHEBI:27930 |
Nom IUPAC | 1,3-dihydroindène-2-one |
SMILES | C1C(=O)CC2=CC=CC=C21 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474274
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12574.06 |
5 g |
51.05€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484274
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12574.14 |
25 g | N/A | ||||||
11494274
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12574.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-indanone subit un couplage médié par le TiCl4-Mg avec le CHBr3 pour produire du dibromométhyl carbinol. Il réagit avec le 5,5-diméthyl-3-pyrazolidinone pour produire du 5,5-diméthyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. Lors de la photolyse par excitation à un photon 266-nm, le o-xylylène est obtenu. Il était utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de porphyrines à fusion d’indène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
Identifiants chimiques
615-13-4 | |
132.162 | |
UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N | |
11983 | |
1,3-dihydroindène-2-one |
C9H8O | |
MFCD00003792 | |
2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone | |
CHEBI:27930 | |
C1C(=O)CC2=CC=CC=C21 |
Spécification
2-Indanone | |
52°C to 56°C | |
100°C (212°F) | |
MFCD00003792 | |
2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone | |
UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-dihydroindène-2-one | |
11983 | |
132.16 |
615-13-4 | |
218°C (decomposition) | |
C9H8O | |
636550 | |
Insoluble in water. | |
C1C(=O)CC2=CC=CC=C21 | |
132.162 | |
CHEBI:27930 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-410-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7535500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only