Learn More
2-indanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494274
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
2-Indanone undergoes TiCl4-Mg mediated coupling with CHBr3 to yield dibromomethyl carbinol. It reacts with 5,5-dimethyl-3-pyrazolidinone to yield 5,5-dimethyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. On photolysis by 266-nm one-photon excitation yields o-xylylene. It was used as starting reagent in the synthesis of indene-fused porphyrins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-indanone subit un couplage médié par le TiCl4-Mg avec le CHBr3 pour produire du dibromométhyl carbinol. Il réagit avec le 5,5-diméthyl-3-pyrazolidinone pour produire du 5,5-diméthyl-2-(1H-indenyl-2)-3-pyrazolidinone. Lors de la photolyse par excitation à un photon 266-nm, le o-xylylène est obtenu. Il était utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de porphyrines à fusion d’indène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-13-4
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.162
Numéro MDL MFCD00003792
Clé InChI UMJJFEIKYGFCAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-indanone, indan-2-one, 1h-inden-2 3h-one, 1,3-dihydro-2h-inden-2-one, beta-hydrindone, 2h-inden-2-one, 1,3-dihydro, unii-0i79n673de, 2,3-dihydro-1h-inden-2-one, 4-07-00-01002 beilstein handbook reference, 2-lndanone
CID PubChem 11983
ChEBI CHEBI:27930
Nom IUPAC 1,3-dihydroindène-2-one
SMILES C1C(=O)CC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Indanone
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 218°C (decomposition)
Point d’éclair 100°C (212°F)
Quantité 100 g
Beilstein 636550
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%