Learn More
2-imidazolidone hémihydraté, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 578.00€
Identifiants chimiques
CAS | 121325-67-5, 120-93-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14N4O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.20 |
Numéro MDL | MFCD02662355 |
Clé InChI | KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate |
CID PubChem | 2723651 |
Nom IUPAC | Imidazolidine2-one ; hydrate |
SMILES | O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10182870
|
Thermo Scientific Acros
122040250 |
25 g |
20.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10132540
|
Thermo Scientific Acros
122045000 |
500 g |
44.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10616512
|
Thermo Scientific Acros
122040025 |
2.5 kg |
159.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10341294
|
Thermo Scientific Acros
122040100 |
10 kg |
578.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
121325-67-5, 120-93-4 | |
190.20 | |
KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N | |
2723651 | |
O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1 |
C6H14N4O3 | |
MFCD02662355 | |
imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate | |
Imidazolidine2-one ; hydrate |
Spécification
2-Imidazolidone hemihydrate | |
99.0 | |
58.0°C | |
265g/mL | |
265°C | |
99% min. (GC) | |
C6H14N4O3 | |
14, 4914 | |
Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C) | |
O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1 | |
190.20 | |
95.1 | |
Cristaux adhérants ou poudre cristalline |
121325-67-5, 120-93-4 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
>100.0°C | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
MFCD02662355 | |
imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate | |
KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N | |
Imidazolidine2-one ; hydrate | |
2723651 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Susceptible de nuire à la fertilité.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only