Learn More
2-imidazolidone hémihydraté, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10341294
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121325-67-5, 120-93-4
Formule moléculaire C6H14N4O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.20
Numéro MDL MFCD02662355
Clé InChI KPRJGGOOWATRNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidin-2-one hydrate, 2-imidazolidinone hemihydrate, 2-imidazolidone hemihydrate, bis imidazolidin-2-one hydrate, bis imidazolidinone hydrate, 2-imidazolidinone, hydrate 2:1, imidazolidin-2-one, imidazolidin-2-one, hydrate
CID PubChem 2723651
Nom IUPAC bis(imidazolidin-2-one) hydrate
SMILES O.O=C1NCCN1.O=C1NCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Imidazolidone hemihydrate
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 265g/mL
Point d’ébullition >100.0°C
Point d’éclair 265°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Quantité 10 kg
Merck Index 14, 4914
Informations sur la solubilité Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: 1800g/L water (40°C)
Poids de la formule 95.1
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux adhérants ou poudre cristalline