Learn More
2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 307.53€
Identifiants chimiques
CAS 17028-61-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Numéro MDL MFCD00017033
Clé InChI HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 307886
Nom IUPAC 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11416937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14360.03
1 g
30.85€
1g
11426937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14360.06
5 g
93.36€
5g
11436937
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14360.14
25 g
307.53€
25g
Description
Description
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde est utilisé pour les synthèses des récepteurs fluorescents et photoréorientables à base de spiropyrane sélectifs du zinc, le (E)-2,4-dihydroxy-N′-(dihydrate 2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzylidène)benzohydrazide, 4-(8-méthoxy-3′,3′-diméthyl-6-nitrospiro[chromène-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate d’éthyle et le 1-(3-carbométhoxypropyl)-3-3-diméthyl-8-méthoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyrane-2,2-indoline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il est sensible à l’air.
Spécification
Identifiants chimiques
17028-61-4
197.15
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
C8H7NO5
MFCD00017033
307886
COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Spécification
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
138°C to 142°C
MFCD00017033
Air Sensitive
Slightly soluble in water.
COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
197.15
197.15
17028-61-4
C8H7NO5
613271
3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
307886
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante