Learn More
2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11426937
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde est utilisé pour les synthèses des récepteurs fluorescents et photoréorientables à base de spiropyrane sélectifs du zinc, le (E)-2,4-dihydroxy-N′-(dihydrate 2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzylidène)benzohydrazide, 4-(8-méthoxy-3′,3′-diméthyl-6-nitrospiro[chromène-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate d’éthyle et le 1-(3-carbométhoxypropyl)-3-3-diméthyl-8-méthoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyrane-2,2-indoline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17028-61-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Numéro MDL MFCD00017033
Clé InChI HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 307886
Nom IUPAC 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 138°C to 142°C
Quantité 5 g
Beilstein 613271
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde