Learn More
2-Heptanone, 99%, Honeywell™
0.99
34.48€ - 201.41€
Identifiants chimiques
CAS | 110-43-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.19 |
Numéro MDL | MFCD00009513 |
Clé InChI | CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone |
CID PubChem | 8051 |
ChEBI | CHEBI:5672 |
Nom IUPAC | heptan-2-one |
SMILES | CCCCCC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15605790
|
Honeywell Research Chemicals
537683-100ML |
100 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15625790
|
Honeywell Research Chemicals
537683-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
110-43-0 | |
114.19 | |
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | |
8051 | |
heptan-2-one |
C7H14O | |
MFCD00009513 | |
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone | |
CHEBI:5672 | |
CCCCCC(C)=O |
Spécification
2-Heptanone | |
0.82g/mL at 25°C | |
CH3(CH2)4COCH3 | |
UN1110 | |
2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone | |
CCCCCC(C)=O | |
114.19 | |
CHEBI:5672 | |
99% |
110-43-0 | |
C7H14O | |
MFCD00009513 | |
1699063 | |
CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N | |
heptan-2-one | |
8051 | |
114.19g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - n-Amyl methyl ketone
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-767-1