Learn More
2-Heptanone, 99%, Honeywell™
Code produit. 15605790
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
0.99
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-43-0
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00009513
Clé InChI CATSNJVOTSVZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-heptanone, methyl amyl ketone, butylacetone, methyl pentyl ketone, methyl n-amyl ketone, amyl methyl ketone, n-amyl methyl ketone, n-pentyl methyl ketone, heptanone, pentyl methyl ketone
CID PubChem 8051
ChEBI CHEBI:5672
Nom IUPAC heptan-2-one
SMILES CCCCCC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Heptanone
Densité 0.82g/mL at 25°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4COCH3
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1110
Beilstein 1699063
Poids de la formule 114.19g/mol
Pourcentage de pureté 99%