Learn More
Chlorure de 2-furoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.84€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS | 527-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.53 |
Numéro MDL | MFCD00003228 |
Clé InChI | OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride |
CID PubChem | 68242 |
Nom IUPAC | Chlorure de furane-2-carbonyle |
SMILES | C1=COC(=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10046243
|
Thermo Scientific Acros
165380250 |
25 mL | Flacon en verre |
28.84€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10478910
|
Thermo Scientific Acros
165381000 |
100 mL | Flacon en verre |
78.69€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337490
|
Thermo Scientific Acros
165385000 |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
527-69-5 | |
130.53 | |
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N | |
68242 | |
C1=COC(=C1)C(=O)Cl |
C5H3ClO2 | |
MFCD00003228 | |
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride | |
Chlorure de furane-2-carbonyle |
Spécification
2-Furoyl chloride | |
527-69-5 | |
100.0 | |
Jaune à marron | |
173°C to 174°C | |
Authentique | |
C5H3ClO2 | |
MFCD00003228 | |
15, 4339 | |
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride | |
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de furane-2-carbonyle | |
68242 | |
98+% |
98+% | |
98.0 | |
-2°C | |
1.3200g/mL | |
85°C | |
98% min. (GC) | |
1.5300 to 1.532 | |
18, 276 | |
1.32 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol | |
C1=COC(=C1)C(=O)Cl | |
130.53 | |
130.53 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-422-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Furoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.