Learn More
Chlorure de 2-furoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10337490
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-69-5
Formule moléculaire C5H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 130.53
Numéro MDL MFCD00003228
Clé InChI OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
CID PubChem 68242
Nom IUPAC Chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoyl chloride
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.532
Quantité 500 mL
Beilstein 18, 276
Merck Index 15, 4339
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether,toluene,methylene chloride,,dichloroethane,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,and chloroform,decomposes in alcohol
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Furoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.