Learn More
Chlorure de 2-furoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
56.38€ - 232.16€
Identifiants chimiques
CAS | 527-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.527 |
Numéro MDL | MFCD00003228 |
Clé InChI | OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride |
CID PubChem | 68242 |
Nom IUPAC | Chlorure de furane-2-carbonyle |
SMILES | C1=COC(=C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397066
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06960.18 |
50 g |
56.38€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307076
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06960.30 |
250 g |
232.16€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
527-69-5 | |
130.527 | |
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N | |
68242 | |
C1=COC(=C1)C(=O)Cl |
C5H3ClO2 | |
MFCD00003228 | |
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride | |
Chlorure de furane-2-carbonyle |
Spécification
2-Furoyl chloride | |
-2°C to +1°C | |
173°C to 174°C | |
C5H3ClO2 | |
MFCD00003228 | |
110144 | |
14,4310 | |
OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de furane-2-carbonyle | |
68242 | |
≥98% |
527-69-5 | |
1.325 | |
85°C (185°F) | |
1.531 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride | |
C1=COC(=C1)C(=O)Cl | |
130.527 | |
130.53 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 208-422-9
missing translation for 'rtecsNumber' : LT9925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 2-Furoyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Furancarbonyl chloride