Learn More
Chlorure de 2-furoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307076
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-69-5
Formule moléculaire C5H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 130.527
Numéro MDL MFCD00003228
Clé InChI OFTKFKYVSBNYEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-furoyl chloride, furoyl chloride, 2-furancarbonyl chloride, furancarbonyl chloride, 2-furoylchloride, unii-2us0dxi75s, 2us0dxi75s, 2-furancarboxylic acid chloride, furan-2-carboxylic acid chloride, furanoyl chloride
CID PubChem 68242
Nom IUPAC Chlorure de furane-2-carbonyle
SMILES C1=COC(=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Furoyl chloride
Point de fusion -2°C to +1°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.531
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 110144
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,4310
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté ≥98%