Learn More
2’-Fluoroacétophénone97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.68€ - 438.18€
Identifiants chimiques
CAS | 445-27-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7FO |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.141 |
Numéro MDL | MFCD00000320 |
Clé InChI | QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone |
CID PubChem | 96744 |
Nom IUPAC | 1-(2-fluorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11432098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15128.06 |
5 g |
35.68€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15128.14 |
25 g |
128.64€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11452098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15128.22 |
100 g |
438.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2'-Fluoroacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of ascididemin. It is used to produce 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanone by reaction with piperidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2′-fluoroacétophénone est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de l’ascididémine. Il est utilisé pour produire de la 1-(2-pipéridin-1-yl-phényl)-éthanone par réaction avec la pipéridine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’éthanol, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Chemical Identifiers
445-27-2 | |
138.141 | |
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N | |
96744 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1F |
C8H7FO | |
MFCD00000320 | |
2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone | |
1-(2-fluorophényl)éthanone |
Specifications
2'-Fluoroacetophenone | |
1.137 | |
61°C (141°F) | |
1.5075 | |
2041344 | |
Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol. | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1F | |
138.141 | |
138.14 |
445-27-2 | |
82°C to 83°C (10 mmHg) | |
C8H7FO | |
MFCD00000320 | |
2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone | |
QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-fluorophényl)éthanone | |
96744 | |
97% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-156-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only