missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2’-Fluoroacétophénone97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11442098
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

2'-Fluoroacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of ascididemin. It is used to produce 1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-ethanone by reaction with piperidine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le 2′-fluoroacétophénone est utilisé comme réactif de départ dans la synthèse de l’ascididémine. Il est utilisé pour produire de la 1-(2-pipéridin-1-yl-phényl)-éthanone par réaction avec la pipéridine.

Solubilité
Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’éthanol, l’acétate d’éthyle et le méthanol.

Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 445-27-2
Formule moléculaire C8H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 138.141
Numéro MDL MFCD00000320
Clé InChI QMATYTFXDIWACW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethanone, o-fluoroacetophenone, 1-2-fluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-fluorobenzene, ethanone, 1-fluorophenyl, 2-fluoroacetophenone, 2'fluoroacetophenone, 2;-fluoroacetophenone
CID PubChem 96744
Nom IUPAC 1-(2-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1F

Spécification

Nom chimique ou matériau 2'-Fluoroacetophenone
Densité 1.137
Point d’ébullition 82°C to 83°C (10 mmHg)
Point d’éclair 61°C (141°F)
Indice de réfraction 1.5075
Quantité 25 g
Beilstein 2041344
Informations sur la solubilité Soluble in Acetone,Chloroform,Dichloromethane,Ethanol,Ethyl Acetate and Methanol.
Poids de la formule 138.14
Pourcentage de pureté 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'