Learn More
2-Fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
23.10€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS 65739-04-0
Formule moléculaire C8H9FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Clé InChI QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
CID PubChem 23547995
Nom IUPAC 2-fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15430909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63930.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15410909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63930.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15420909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63930.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
65739-04-0
184.17
2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
2-fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline
C8H9FN2O2
QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
23547995
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
C8H9FN2O2
2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
184.17
184.17
Solide
65739-04-0
UN2811
QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline
23547995
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H312-H332
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante