Learn More
2-Fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15410909
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65739-04-0
Formule moléculaire C8H9FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.17
Clé InChI QTXUWCWOGLFTTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro-benzenamine, acmc-209nru, benzenamine, 2-fluoro-n,n-dimethyl-4-nitro, n,n-dimethyl-2-fluoro-4-nitroaniline
CID PubChem 23547995
Nom IUPAC 2-fluoro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline
SMILES CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 184.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide