Learn More
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
20.60€ - 263.00€
Identifiants chimiques
CAS | 94088-46-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6FNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.14 |
Numéro MDL | MFCD00042291 |
Clé InChI | YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene |
CID PubChem | 523101 |
Nom IUPAC | 2-Fluoro-6 -méthoxybenzonitrile |
SMILES | COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11498913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11064.03 |
1 g |
20.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11408923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11064.06 |
5 g | |||||||
11418923
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11064.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
94088-46-7 | |
151.14 | |
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N | |
523101 | |
COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N |
C8H6FNO | |
MFCD00042291 | |
2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene | |
2-Fluoro-6 -méthoxybenzonitrile |
Spécification
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile | |
101°C to 105°C | |
MFCD00042291 | |
4179192 | |
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N | |
2-Fluoro-6 -méthoxybenzonitrile | |
523101 | |
98% |
94088-46-7 | |
C8H6FNO | |
UN3439 | |
2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene | |
COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N | |
151.14 | |
151.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 302-047-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante