Learn More
2-Fluoro-6-méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11498913
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94088-46-7
Formule moléculaire C8H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD00042291
Clé InChI YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene
CID PubChem 523101
Nom IUPAC 2-Fluoro-6 -méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4179192
Poids de la formule 151.14
Pourcentage de pureté 98%