Learn More
2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)-DL-phénylalanine, 97 %
63.89€ - 209.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1391008-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9F4NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.18 |
Numéro MDL | MFCD16652500 |
Clé InChI | POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid |
CID PubChem | 66523488 |
Nom IUPAC | acide 2-amino-3-[2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1391008-15-3 | |
267.18 | |
POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N | |
66523488 | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N |
C10H9F4NO3 | |
MFCD16652500 | |
2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid | |
acide 2-amino-3-[2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque |
Spécification
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine | |
C10H9F4NO3 | |
2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N | |
267.18 | |
267.18 |
1391008-15-3 | |
MFCD16652500 | |
POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-amino-3-[2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque | |
66523488 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante