Learn More
2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)-DL-phénylalanine, 97 %
Code produit. 15428405
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1391008-15-3
Formule moléculaire C10H9F4NO3
Poids moléculaire (g/mol) 267.18
Numéro MDL MFCD16652500
Clé InChI POFOCSWADMUTGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethoxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-2-fluoro-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
CID PubChem 66523488
Nom IUPAC acide 2-amino-3-[2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)phényl]propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)-DL-phenylalanine
Poids de la formule 267.18
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 1 g