Learn More
2-Éthylhexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.60€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104-75-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H19N |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.247 |
Numéro MDL | MFCD00008148 |
Clé InChI | LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame |
CID PubChem | 7719 |
Nom IUPAC | 2-éthylhexan-1-amine |
SMILES | CCCCC(CC)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11494183
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10372.AE |
100 mL |
21.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10372.AP |
500 mL | |||||||
11414193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10372.0F |
2500 mL |
164.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 2-éthylhexylamine est utilisée pour fabriquer des produits pharmaceutiques et d’autres produits chimiques. Elle est utilisée comme matériau de faisceau et agent actif de surface. Elle implique également la synthèse d’amines aliphatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 2,5 g/l (20°C)
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Protéger contre les charges électrostatiques. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
Identifiants chimiques
104-75-6 | |
129.247 | |
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N | |
7719 | |
CCCCC(CC)CN |
C8H19N | |
MFCD00008148 | |
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame | |
2-éthylhexan-1-amine |
Spécification
2-Ethylhexylamine | |
-76°C | |
169°C | |
Amine-like | |
1.43 | |
UN2276 | |
Air Sensitive | |
Soluble in water. 2.5g/L (20°C) | |
CCCCC(CC)CN | |
129.247 | |
129.25 |
104-75-6 | |
0.789 | |
50°C (122°F) | |
C8H19N | |
MFCD00008148 | |
1209249 | |
2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame | |
LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthylhexan-1-amine | |
7719 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H314-H318-H226-H302
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide et vapeur inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P330-P362-P370+P378q-P501c
H226-H302-H312-H314-H318-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :2-ETHYLHEXYLAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-233-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.