Learn More
2-Éthylhexylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414193
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
2-Ethylhexylamine is used to make pharmaceuticals and other chemicals. It is used as beam material and surface active agent. It also involves in synthesis of aliphatic amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-éthylhexylamine est utilisée pour fabriquer des produits pharmaceutiques et d’autres produits chimiques. Elle est utilisée comme matériau de faisceau et agent actif de surface. Elle implique également la synthèse d’amines aliphatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 2,5 g/l (20°C)
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Protéger contre les charges électrostatiques. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-75-6
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.247
Numéro MDL MFCD00008148
Clé InChI LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
CID PubChem 7719
Nom IUPAC 2-éthylhexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylhexylamine
Point de fusion -76°C
Densité 0.789
Point d’ébullition 169°C
Point d’éclair 50°C (122°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.43
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2276
Beilstein 1209249
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water. 2.5g/L (20°C)
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté 98%