Learn More
2-éthylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
80.40€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS 4423-94-3
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00066306
Clé InChI WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
CID PubChem 20474
Nom IUPAC 2-éthylcyclohexan-1-one
SMILES CCC1CCCCC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11415616
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20748.06
5 g
80.40€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11425616
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20748.14
25 g
310.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
2-Ethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate. 2-Methyl and 2-ethyl derivatives of cyclohexanone were allowed to react with deuterium in tBuOD using platinum group metals as catalysts to study the substituent effects in heterogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthylcyclohexanone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés 2-méthylés et 2-éthylés de la cyclohexanone peuvent réagir avec le deutérium dans le tBuOD en utilisant des métaux du groupe du platine en tant que catalyseurs pour étudier les effets de substituants dans une catalyse hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
4423-94-3
126.199
WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
20474
CCC1CCCCC1=O
C8H14O
MFCD00066306
2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
2-éthylcyclohexan-1-one
Spécification
2-Ethylcyclohexanone
C8H14O
2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
2-éthylcyclohexan-1-one
20474
99%
4423-94-3
MFCD00066306
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
CCC1CCCCC1=O
126.199
126.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante