Learn More
2-éthylcyclohexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11425616
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2-Ethylcyclohexanone is used as a pharmaceutical intermediate. 2-Methyl and 2-ethyl derivatives of cyclohexanone were allowed to react with deuterium in tBuOD using platinum group metals as catalysts to study the substituent effects in heterogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-éthylcyclohexanone est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés 2-méthylés et 2-éthylés de la cyclohexanone peuvent réagir avec le deutérium dans le tBuOD en utilisant des métaux du groupe du platine en tant que catalyseurs pour étudier les effets de substituants dans une catalyse hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4423-94-3
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00066306
Clé InChI WKYYYUWKFPFVEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-ethyl, 2-ethyl-cyclohexanone, acmc-1advf, 2-ethyl-cyclohexan-1-one
CID PubChem 20474
Nom IUPAC 2-éthylcyclohexan-1-one
SMILES CCC1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethylcyclohexanone
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 99%