Learn More
2-Éthyl-6-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.47€ - 473.36€
Identifiants chimiques
CAS 1687-64-5
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00962292
Clé InChI CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 519333
Nom IUPAC 2-éthyl-6-méthylphénol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11460708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25213.03
1 g
33.47€
1g
11470708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25213.06
5 g
122.61€
5g
11480708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25213.14
25 g
473.36€
25g
Description
Description
2-Ethyl-6-methylphenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’2-éthyl-6-méthylphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
1687-64-5
136.194
CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
2-éthyl-6-méthylphénol
C9H12O
MFCD00962292
519333
CCC1=CC=CC(=C1O)C
Spécification
2-Ethyl-6-methylphenol
C9H12O
MFCD00962292
CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
2-éthyl-6-méthylphénol
519333
97%
1687-64-5
1.531
phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
CCC1=CC=CC(=C1O)C
136.194
136.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante