Learn More
2-Éthyl-6-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460708
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Ethyl-6-methylphenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’2-éthyl-6-méthylphénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1687-64-5
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00962292
Clé InChI CIRRFAQIWQFQSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 519333
Nom IUPAC 2-éthyl-6-méthylphénol
SMILES CCC1=CC=CC(=C1O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethyl-6-methylphenol
Indice de réfraction 1.531
Quantité 1 g
Synonyme phenol, 2-ethyl-6-methyl, o-cresol, 6-ethyl, 6-ethyl-o-cresol, unii-359wuc62ri, 2-ethyl-6-methyl-phenol, 6-ethyl-2-methylphenol, acmc-20anwj, 2-methyl-6-ethylphenol, 2-ethyl-6-methyl phenol, phenol,2-ethyl-6-methyl
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%