Learn More
2-éthyl-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 1393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 97-95-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
Numéro MDL | MFCD00004744 |
Clé InChI | TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol |
CID PubChem | 7358 |
Nom IUPAC | 2-éthylbutan-1-ol |
SMILES | CCC(CC)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11460107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21026.AE |
100 mL |
41.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21026.AP |
500 mL |
351.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21026.0F |
2500 mL |
1393.00€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé comme agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique. Le 2-éthyl-1-butanol est utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques, tels que les nouveaux carbamates d’alkyle ramifiés, agissant comme agent anticonvulsant. Il s’agit également d’un solvant utilisé pour divers procédés de synthèse organique, de séparation et de liquides ioniques, ainsi que pour des mélanges de solvants pour des applications pharmaceutiques. Il est également utilisé pour fabriquer des huiles pénétrantes, des inhibiteurs de corrosion, des plastifiants et des parfums ; comme agent de nettoyage pour les circuits imprimés ; et pour améliorer la fluidité de peintures et de vernis.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml à 25°C), l’alcool, l’éther et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
97-95-0 | |
102.18 | |
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N | |
7358 | |
CCC(CC)CO |
C6H14O | |
MFCD00004744 | |
2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol | |
2-éthylbutan-1-ol |
Spécification
2-Ethyl-1-butanol | |
-52°C | |
58°C (136°F) | |
MFCD00004744 | |
1731254 | |
TZYRSLHNPKPEFV-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthylbutan-1-ol | |
7358 | |
99% |
97-95-0 | |
146°C to 148°C | |
C6H14O | |
UN1987 | |
2-ethyl-1-butanol, 1-butanol, 2-ethyl, 2-ethylbutanol, 2-ethylbutyl alcohol, pseudohexyl alcohol, 3-methylolpentane, 2-ethylbutanol-1, ethylbutanol, 3-pentylcarbinol, sec-pentylcarbinol | |
CCC(CC)CO | |
102.18 | |
102.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H311-H226-H302
Toxique par contact cutané.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
GHS P Statement
P210-P280-P303+P361+P353-P361-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : EL3850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only