Learn More
2-éthyl-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. 2-Ethyl-1-butanol is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as novel branched Alkyl carbamates, acting as anticonvulsant agent. It is also a solvent used for various organic synthesis, separation processes and ionic liquids, and solvent mixtures for pharmaceutical applications . It is also used to make penetrating oils, corrosion inhibitors, plasticizers, and perfumes; as cleaning agent for printed circuits; and to improve flow of paints and varnishes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique. Le 2-éthyl-1-butanol est utilisé pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques, tels que les nouveaux carbamates d’alkyle ramifiés, agissant comme agent anticonvulsant. Il s’agit également d’un solvant utilisé pour divers procédés de synthèse organique, de séparation et de liquides ioniques, ainsi que pour des mélanges de solvants pour des applications pharmaceutiques. Il est également utilisé pour fabriquer des huiles pénétrantes, des inhibiteurs de corrosion, des plastifiants et des parfums ; comme agent de nettoyage pour les circuits imprimés ; et pour améliorer l’écoulement des peintures et des vernis.
Solubilité
Soluble dans l’eau (4 mg/ml à 25°C), l’alcool, l’éther et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | 2-Ethyl-1-butanol |
Point de fusion | -52°C |
Densité | 0.831 |
Point d’ébullition | 146°C to 148°C |
Point d’éclair | 58°C (136°F) |
Indice de réfraction | 1.422 |
Quantité | 500 mL |
Numéro UN | UN1987 |
Beilstein | 1731254 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (4mg/ml at 25°C),alcohol,ether,and most organic solvents. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only