Learn More
Acétate de 2-éthoxyéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
27.24€ - 66.43€
Identifiants chimiques
CAS | 111-15-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
Numéro MDL | MFCD00009251 |
Clé InChI | SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu |
CID PubChem | 8095 |
Nom IUPAC | 2-éthoxyéthyl acétate |
SMILES | CCOCCOC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13639.AP |
500 mL |
27.24€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430224
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13639.0F |
2500 mL |
66.43€
2500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Ethoxyethyl acetate is used as a solvent dissolve resin, leather, ink, for the formulation of paints, lacquers and varnishes for industrial use. It is also used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acétate de 2-éthoxyéthyle est utilisé comme résine dissolue au solvant, en cuir, en encre, pour la formulation de peintures, de laques et de vernis à usage industriel. Il est également utilisé pour étudier l’évaluation sur le terrain d’un badge passif pour mesurer l’acétate de 2éthoxyéthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (230 g/L).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
111-15-9 | |
132.16 | |
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N | |
8095 | |
CCOCCOC(C)=O |
C6H12O3 | |
MFCD00009251 | |
ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu | |
2-éthoxyéthyl acétate |
Spécification
2-Ethoxyethyl acetate | |
-62°C | |
155°C to 157°C | |
Fruit-like | |
CH3CO2CH2CH2OCH2CH3 | |
MFCD00009251 | |
1748677 | |
ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu | |
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthoxyéthyl acétate | |
8095 | |
≥98% |
111-15-9 | |
0.975 | |
52°C (126°F) | |
C6H12O3 | |
1.407 | |
UN1172 | |
14,3751 | |
Soluble in water(230g/L). | |
CCOCCOC(C)=O | |
132.16 | |
132.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H226-H302-H312-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P374-P380-P501c
H226-H302+H312+H332-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE D’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE D’ÉTHYLÈNE GLYCOL
missing translation for 'einecsNumber' : 203-839-2
missing translation for 'rtecsNumber' : KK8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only