Learn More
Acétate de 2-éthoxyéthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420224
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
2-Ethoxyethyl acetate is used as a solvent dissolve resin, leather, ink, for the formulation of paints, lacquers and varnishes for industrial use. It is also used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de 2-éthoxyéthyle est utilisé comme résine dissolue au solvant, en cuir, en encre, pour la formulation de peintures, de laques et de vernis à usage industriel. Il est également utilisé pour étudier l’évaluation sur le terrain d’un badge passif pour mesurer l’acétate de 2éthoxyéthyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau (230 g/L).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-15-9
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00009251
Clé InChI SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol monoethyl ether acetate, cellosolve acetate, oxitol acetate, ethoxyethyl acetate, oxytol acetate, ethylglycol acetate, ethyl cellosolve acetate, 1-acetoxy-2-ethoxyethane, ethylglykolacetat, octan etoksyetylu
CID PubChem 8095
Nom IUPAC 2-éthoxyéthyl acétate
SMILES CCOCCOC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethyl acetate
Point de fusion -62°C
Densité 0.975
Point d’ébullition 155°C to 157°C
Point d’éclair 52°C (126°F)
Odeur Fruit-like
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2OCH2CH3
Indice de réfraction 1.407
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1172
Beilstein 1748677
Merck Index 14,3751
Informations sur la solubilité Soluble in water(230g/L).
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%