Learn More
2-éthoxyéthanol, qualité réactif, 99 %, Honeywell
Qualité réactif, 99%
28.92€ - 140.92€
Identifiants chimiques
CAS | 110-80-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.12 |
Numéro MDL | MFCD00002869 |
Clé InChI | ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee |
CID PubChem | 8076 |
ChEBI | CHEBI:46788 |
SMILES | CCOCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15621200
|
Honeywell Research Chemicals
128082-500ML |
500 mL | Flacon en verre | N/A | |||||
15691190
|
Honeywell Research Chemicals
128082-1L |
1 L | Flacon en verre |
72.24€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15601200
|
Honeywell Research Chemicals
128082-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
140.92€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
110-80-5 | |
90.12 | |
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N | |
8076 | |
CCOCCO |
C4H10O2 | |
MFCD00002869 | |
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee | |
CHEBI:46788 |
Spécification
2-Ethoxyethanol | |
110-80-5 | |
-90°C (literature) | |
136°C | |
C4H10O2 | |
MFCD00002869 | |
1098271 | |
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N | |
2-éthoxyéthan-1-ol | |
8076 | |
90.12 | |
Réactif |
Reagent Grade, 99% | |
100.0000% | |
0.93 g/mL at 25 °C(lit.) | |
40°C | |
FeCl3 | |
UN1171 | |
cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee | |
CCOCCO | |
90.12 | |
CHEBI:46788 | |
>98.5% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1080 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: III; Proper Shipping Name: Ethylene glycol monoethyl ether
missing translation for 'einecsNumber' : 203-804-1
Recommended Storage : Room Temp