Learn More
2-éthoxyéthanol, qualité réactif, 99 %, Honeywell
Code produit. 15601200
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-80-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002869
Clé InChI ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cellosolve, oxitol, ethyl cellosolve, ethylene glycol monoethyl ether, ethanol, 2-ethoxy, ethyl glycol, emkanol, hydroxy ether, ethylene glycol ethyl ether, dowanol ee
CID PubChem 8076
ChEBI CHEBI:46788
SMILES CCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyethanol
Note relative au nom Reagent Grade, 99%
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -90°C (literature)
Densité 0.93 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 136°C
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FeCl3
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1171
Beilstein 1098271
Nom IUPAC 2-éthoxyéthanol
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté >98.5%
Qualité Réactif