Learn More
2-éthoxycyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
15.70€ - 164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 33371-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 142.20 |
Numéro MDL | MFCD00015377 |
Clé InChI | WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N |
Synonyme | 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48 |
CID PubChem | 2733330 |
SMILES | CCO[C@H]1CCCCC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406550
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27613.03 |
1 g | |||||||
11416550
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27613.06 |
5 g |
51.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426550
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27613.14 |
25 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
33371-97-0 | |
142.20 | |
WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N | |
2733330 |
C8H14O2 | |
MFCD00015377 | |
2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48 | |
CCO[C@H]1CCCCC1=O |
Spécification
2-Ethoxycyclohexanone | |
1.002 | |
54°C (129°F) | |
1.451 | |
UN1224 | |
WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N | |
(2S)-2-éthoxycyclohexan-1-one | |
2733330 | |
98% |
33371-97-0 | |
85°C (15 mmHg) | |
C8H14O2 | |
MFCD00015377 | |
2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48 | |
CCO[C@H]1CCCCC1=O | |
142.20 | |
142.2 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226
Flammable liquid and vapor.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: KETONES, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only