Learn More
2-éthoxycyclohexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416550
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33371-97-0
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00015377
Clé InChI WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Synonyme 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
CID PubChem 2733330
SMILES CCO[C@H]1CCCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxycyclohexanone
Densité 1.002
Point d’ébullition 85°C (15 mmHg)
Point d’éclair 54°C (129°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Nom IUPAC (2S)-2-ethoxycyclohexan-1-one
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 98%