Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 2-éthoxybenzoyle, 98+ %
37.27€ - 107.00€
Identifiants chimiques
CAS 42926-52-3
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00016348
Clé InChI MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3016397
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxybenzoyle
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11388626
Afficher les documents
Alfa Aesar™
L17686.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11398626
Afficher les documents
Alfa Aesar™
L17686.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
42926-52-3
184.619
MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle
C9H9ClO2
MFCD00016348
3016397
CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
2-Ethoxybenzoyl chloride
114°C to 118°C (5 mmHg)
MFCD00016348
o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
184.619
184.62
42926-52-3
C9H9ClO2
UN3265
MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2-éthoxybenzoyle
3016397
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.