Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 2-éthoxybenzoyle, 98+ %
Code produit. 11398626
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 42926-52-3
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00016348
Clé InChI MDKAAWDKKBFSTK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 3016397
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxybenzoyle
SMILES CCOC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxybenzoyl chloride
Point d’ébullition 114°C to 118°C (5 mmHg)
Indice de réfraction 1.553
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 98%