Learn More
Chlorure de 2-éthoxy-1-naphthoyle, 97 %, Thermo Scientific™
21.20€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 55150-29-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H11ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.68 |
Numéro MDL | MFCD00046426 |
Clé InChI | ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride |
CID PubChem | 108679 |
Nom IUPAC | Chlorure de 2-éthoxynaphtalène-1carbonyle |
SMILES | CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23399.03 |
1 g |
21.20€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11441007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23399.06 |
5 g |
78.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23399.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
55150-29-3 | |
234.68 | |
ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N | |
108679 | |
CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O |
C13H11ClO2 | |
MFCD00046426 | |
2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride | |
Chlorure de 2-éthoxynaphtalène-1carbonyle |
Spécification
2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride | |
76°C to 80°C | |
MFCD00046426 | |
2844104 | |
2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride | |
CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O | |
234.68 | |
234.68 |
55150-29-3 | |
C13H11ClO2 | |
UN3261 | |
Moisture sensitive | |
ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 2-éthoxynaphtalène-1carbonyle | |
108679 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 259-502-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante