Learn More
Chlorure de 2-éthoxy-1-naphthoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11431007
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55150-29-3
Formule moléculaire C13H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 234.68
Numéro MDL MFCD00046426
Clé InChI ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
CID PubChem 108679
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxynaphtalène-1carbonyle
SMILES CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2844104
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 234.68
Pourcentage de pureté 97%