Learn More
Chlorhydrate de 2-diméthylaminoisopropyle, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
20.80€ - 81.51€
Identifiants chimiques
CAS | 4584-49-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00012534 |
Clé InChI | OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride |
CID PubChem | 94294 |
Nom IUPAC | 2-chloro-N,N-diméthylpropane-1-amine ;chlorhydrate |
SMILES | CC(CN(C)C)Cl.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10466720
|
Thermo Scientific Acros
115831000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10796521
|
Thermo Scientific Acros
115835000 |
500 g | Flacon en verre |
81.51€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
4584-49-0 | |
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N | |
94294 | |
CC(CN(C)C)Cl.Cl |
MFCD00012534 | |
2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride | |
2-chloro-N,N-diméthylpropane-1-amine ;chlorhydrate |
Spécification
2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride | |
4584-49-0 | |
100.0 | |
Blanc à crème | |
Authentic | |
C5H12ClN·HCl | |
MFCD00012534 | |
Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in benzene and toluene | |
CC(CN(C)C)Cl.Cl | |
158.07 | |
158.07 | |
Poudre cristalline |
98.5% | |
98.0 | |
191.0°C to 195.0°C | |
1% max. | |
98.5% | |
CH3CH(Cl)CH2N(CH3)2·HCl | |
2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride | |
OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-N,N-diméthylpropane-1-amine ;chlorhydrate | |
94294 | |
98.5% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 224-971-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TY1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only