Learn More
Chlorhydrate de 2-diméthylaminoisopropyle, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10466720
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4584-49-0
Numéro MDL MFCD00012534
Clé InChI OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
CID PubChem 94294
Nom IUPAC 2-chloro-N,N-diméthylpropane-1-amine ;chlorhydrate
SMILES CC(CN(C)C)Cl.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.0°C to 195.0°C
Couleur Blanc à crème
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H12ClN·HCl
Formule linéaire CH3CH(Cl)CH2N(CH3)2·HCl
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in benzene and toluene
Poids moléculaire (g/mol) 158.07
Poids de la formule 158.07
Pourcentage de pureté 98.5%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.