Learn More
2-(diméthylamino)-3-quinolinecarbalaldéhyde, 97 + %, Thermo Scientific™
30.35€ - 243.00€
Identifiants chimiques
CAS | 728035-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H12N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.24 |
Numéro MDL | MFCD06010203 |
Clé InChI | RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 1076116 |
Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)quinoline-3-carbalaldéhyde |
SMILES | CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10299212
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07114CB |
250 mg |
30.35€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10209222
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07114DA |
1 g |
80.25€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10507474
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07114DE |
5 g |
243.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
728035-61-8 | |
200.24 | |
RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(diméthylamino)quinoline-3-carbalaldéhyde |
C12H12N2O | |
MFCD06010203 | |
1076116 | |
CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1 |
Spécification
2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde | |
97% | |
MFCD06010203 | |
RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-(diméthylamino)quinoline-3-carbalaldéhyde | |
1076116 | |
97% |
728035-61-8 | |
C12H12N2O | |
2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino | |
CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1 | |
200.24 | |
200.24 |