Learn More
2-(diméthylamino)-3-quinolinecarbalaldéhyde, 97 + %, Thermo Scientific™
Code produit. 10209222
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 728035-61-8
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD06010203
Clé InChI RCRLBHNGTPRGJQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 1076116
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)quinoline-3-carbalaldéhyde
SMILES CN(C)C1=C(C=O)C=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dimethylamino)-3-quinolinecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-dimethylamino quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-quinoline-3-carbaldehyde, 2-dimethylamino-3-quinolinecarbaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 2-dimethylamino-3-quinoline carbaldehyde, 2-dimethylamino quinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-dimethylamino
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 97%