Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxycytidine, +99 %
32.76€ - 1332.63€
Identifiants chimiques
CAS | 951-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13N3O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 227.22 |
Numéro MDL | MFCD00006547 |
Clé InChI | CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N |
Synonyme | 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine |
CID PubChem | 13711 |
ChEBI | CHEBI:15698 |
Nom IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one |
SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10236380
|
Thermo Scientific Chemicals
226722500 |
250 mg | Flacon en verre |
32.76€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10104670
|
Thermo Scientific Chemicals
226725000 |
500 mg | Flacon en verre |
49.85€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10073060
|
Thermo Scientific Chemicals
226720010 |
1 g | Flacon en verre |
76.08€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626334
|
Thermo Scientific Chemicals
226720050 |
5 g | Flacon en verre |
301.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10076373
|
Thermo Scientific Chemicals
226720250 |
25 g | Flacon en verre |
1332.63€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
951-77-9 | |
227.22 | |
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N | |
13711 | |
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one |
C9H13N3O4 | |
MFCD00006547 | |
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine | |
CHEBI:15698 | |
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
Spécification
2'-Deoxycytidine | |
99.0 | |
209°C to 211°C | |
Authentique | |
C9H13N3O4 | |
2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine | |
CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N | |
4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one | |
13711 | |
227.22 | |
Poudre cristalline |
951-77-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
99% min. (HPLC) | |
MFCD00006547 | |
Solubility in water: soluble | |
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 | |
227.22 | |
CHEBI:15698 | |
99+% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-454-1
Identifiant produit
- 2`-Deoxycytidine
RUO – Research Use Only