Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2’-désoxycytidine, +99 %
Code produit. 10104670
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 951-77-9
Formule moléculaire C9H13N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00006547
Clé InChI CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Synonyme 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
CID PubChem 13711
ChEBI CHEBI:15698
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxycytidine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 209°C to 211°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 227.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2`-Deoxycytidine