Learn More
2-cyclopropylethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
40.10€ - 372.86€
Identifiants chimiques
CAS | 2566-44-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
Numéro MDL | MFCD00040762 |
Clé InChI | LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687 |
CID PubChem | 137642 |
SMILES | OCCC1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11317536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11080.MD |
250 mg |
40.10€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11080.03 |
1 g |
107.54€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11080.06 |
5 g |
372.86€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Cyclopropylethanol is used to prepare (2-bromo-ethyl)-cyclopropane by reacting with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-cyclopropyléthanol est utilisé pour préparer le (2-bromo-éthyl)-cyclopropane en réagissant avec le tribromure de phosphore.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
2566-44-1 | |
86.13 | |
LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N | |
137642 |
C5H10O | |
MFCD00040762 | |
cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687 | |
OCCC1CC1 |
Spécification
2-Cyclopropylethanol | |
137°C to 138°C | |
C5H10O | |
MFCD00040762 | |
2036028 | |
Miscible with water. | |
OCCC1CC1 | |
86.13 | |
86.13 |
2566-44-1 | |
47°C (116°F) | |
1.4355 | |
UN1987 | |
cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687 | |
LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclopropyléthanol | |
137642 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ALCOOLS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only