Learn More
2-cyclopropylethanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317536
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2-Cyclopropylethanol is used to prepare (2-bromo-ethyl)-cyclopropane by reacting with phosphorus tribromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-cyclopropyléthanol est utilisé pour préparer le (2-bromo-éthyl)-cyclopropane en réagissant avec le tribromure de phosphore.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2566-44-1
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00040762
Clé InChI LUNMJRJMSXZSLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropaneethanol, 2-cyclopropylethan-1-ol, 2-cyclopropyl-ethanol, 2-hydroxyethyl cyclopropane, cyclopropaneethanol∼ 2-hydroxyethyl cyclopropane, 2-cyclopropyl ethanol, 2-cyclopropane ethanol, acmc-1cgpb, cyclopropylmethyl carbinol, intermediates-zcf02687
CID PubChem 137642
SMILES OCCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopropylethanol
Point d’ébullition 137°C to 138°C
Point d’éclair 47°C (116°F)
Indice de réfraction 1.4355
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1987
Beilstein 2036028
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Nom IUPAC 2-cyclopropyléthanol
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 96%