Learn More
2-cyclopentén-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.57€ - 209.04€
Identifiants chimiques
CAS | 930-30-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.10 |
Numéro MDL | MFCD00001401 |
Clé InChI | BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck |
CID PubChem | 13588 |
Nom IUPAC | cyclopent-2-en-1-one |
SMILES | O=C1CCC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11471017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23408.06 |
5 g |
54.57€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11481017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23408.14 |
25 g |
209.04€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2-Cyclopenten-1-one is a versatile electrophile employed in various addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with silyl enol ethers and siloxanes. It is also used in Diels-Alder cycloadditions and phosphoniosilylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2-cyclopenten-1-one est un électrophile polyvalent utilisé dans diverses réactions d’addition, y compris l’addition conjuguée de nucléophiles organocopants, la réaction de Michael avec des éthers énoliques silylés et des siloxanes. Il est également utilisé dans les cycloadditions Diels-Alder et les phosphoniosilylations.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
Identifiants chimiques
930-30-3 | |
82.10 | |
BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N | |
13588 | |
O=C1CCC=C1 |
C5H6O | |
MFCD00001401 | |
2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck | |
cyclopent-2-en-1-one |
Spécification
2-Cyclopenten-1-one | |
1.01 | |
42°C (108°F) | |
C5H6O | |
MFCD00001401 | |
2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck | |
BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopent-2-en-1-one | |
13588 | |
98% |
930-30-3 | |
150°C | |
Characteristic | |
1.481 | |
UN1224 | |
Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water. | |
O=C1CCC=C1 | |
82.10 | |
82.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'einecsNumber' : 213-213-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
- 2-Cyclopenten-1-one
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 2-Cyclopenten-1-one
RUO – Research Use Only