Learn More
2-cyclopentén-1-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481017
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2-Cyclopenten-1-one is a versatile electrophile employed in various addition reactions including conjugate addition of organocopper nucleophiles, Michael reaction with silyl enol ethers and siloxanes. It is also used in Diels-Alder cycloadditions and phosphoniosilylations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-cyclopenten-1-one est un électrophile polyvalent utilisé dans diverses réactions d’addition, y compris l’addition conjuguée de nucléophiles organocopants, la réaction de Michael avec des éthers énoliques silylés et des siloxanes. Il est également utilisé dans les cycloadditions Diels-Alder et les phosphoniosilylations.
Solubilité
Miscible avec l’alcool et l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-30-3
Formule moléculaire C5H6O
Poids moléculaire (g/mol) 82.10
Numéro MDL MFCD00001401
Clé InChI BZKFMUIJRXWWQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclopenten-1-one, 2-cyclopentenone, cyclopentenone, cyclopent-2-enone, cyclopenten-3-one, 2-cyclopentene-1-one, cyclopent-2-ene-1-one, unii-q0u2igf9ck, 3-cyclopenten-2-one, q0u2igf9ck
CID PubChem 13588
Nom IUPAC cyclopent-2-en-1-one
SMILES O=C1CCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclopenten-1-one
Densité 1.01
Point d’ébullition 150°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.481
Quantité 25 g
Numéro UN UN1224
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.1
Pourcentage de pureté 98%