Learn More
2-Cyclohexyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 392.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4442-85-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17N |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.23 |
Numéro MDL | MFCD00058668 |
Clé InChI | HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride |
CID PubChem | 20509 |
Nom IUPAC | 2-cyclohexyléthanamine |
SMILES | NCCC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11397549
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27987.03 |
1 g |
114.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11307559
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27987.06 |
5 g |
392.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
In the resolution system of (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) with (S)-mandelic acid (MA), the DCR (dielectrically controlled resolution) phenomenon was clearly observed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsDans le système de résolution de (RS)-1-cyclohexylethylamine (CHEA) avec de l’acide (S)-mandélique (MA), le phénomène DCR (résolution contrôlée diélectriquement) a été clairement observé.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker loin des agents oxydants forts, et de l’air. Protégez-la de la lumière directe.
Identifiants chimiques
4442-85-7 | |
127.23 | |
HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N | |
20509 | |
NCCC1CCCCC1 |
C8H17N | |
MFCD00058668 | |
2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride | |
2-cyclohexyléthanamine |
Spécification
2-Cyclohexylethylamine | |
C8H17N | |
UN2735 | |
2-cyclohexylethylamine, 2-cyclohexyl-ethylamine, cyclohexaneethanamine, cyclohexaneethylamine, 2-cyclohexylethan-1-amine, cyclohexaneethanamine 9ci, 2-aminoethylcyclohexane, ethylamine, 2-cyclohexyl, chembl19428, 2-cyclohexylethyl amine hydrochloride | |
NCCC1CCCCC1 | |
127.23 | |
127.23 |
4442-85-7 | |
MFCD00058668 | |
Air sensitive | |
HFACYWDPMNWMIW-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclohexyléthanamine | |
20509 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-673-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KR3325000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only